Learn More
(S)-2-Hydroxy-3-buten-1-yl p-tosylat, 99 %, Thermo Scientific™™
Artikelnummer. p-4509604 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 10475461
Marke: Thermo Scientific Acros 411970010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
CAS 133095-74-6
Summenformel C11H14O4S
Molekulargewicht (g/mol) 242.29
MDL-Nummer MFCD00145259
InChI-Schlüssel YQSCDBZHHLIPOI-JTQLQIEISA-N
Synonym s-3-butene-1,2-diol-1-p-toluenesulfonate, s-2-hydroxy-3-butenyl tosylate, 3-butene-1,2-diol, 1-4-methylbenzenesulfonate , 2s, 2s-1-4-methylbenzenesulfonyl oxy but-3-en-2-ol, pubchem6792, s-3-butene-1,2-diol 1-tosylate, 2s-2-hydroxybut-3-enyl 4-methylbenzenesulfonate, s-4-4-methylphenyl sulfonyl oxy-1-butene-3-ol, s-toluene-4-sulfonic acid 2-hydroxy-but-3-enyl ester, 3-butene-1,2-diol,1-4-methylbenzenesulfonate , 2s
PubChem CID 7015761
IUPAC-Name [(2S)-2-Hydroxybut-3-enyl]4-methylbenzolsulfonat
SMILES CC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)OC[C@@H](O)C=C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (S)-2-Hydroxy-3-buten-1-yl p-tosylate
Schmelzpunkt 57.0°C to 63.0°C
Farbe Weiß bis Beige
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Spezifischer Drehzustand − 78.50 (20.00°C c=1.13 MeOH)
Spezifische Drehung − 78.50
Formelmasse 242.3
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Kristallines Pulver oder Kristalle