Learn More
(S)-2-Hydroxy-3-methoxy-3,3-diphenylpropionsäure, Mikromol™
Artikelnummer. 30461161
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
25 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30461161 4 x 25 mg -
30051446 100 mg 100 Milligramm
30050612 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 30461161 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM3756.0100254AMP
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
(S)-2-Hydroxy-3-methoxy-3,3-diphenylpropionsäure, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (S)-2-Hydroxy-3-methoxy-3,3-diphenylpropionic Acid
CAS 178306-52-0
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile (S)-2-Hydroxy-3-methoxy-3,3-diphenylpropionic Acid
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C16 H16 O4
Zertifizierung/Konformität ISO 17025
Synonym Benzenepropanoic acid, α-hydroxy-β-methoxy-β-phenyl-, (S)-, (S)-2-Hydroxy-3-methoxy-3,3-diphenylpropionic acid, 2S-2-Hydroxy-3-methoxy-3,3-diphenylpropanoic acid
InChI-Formel InChI=1S/C16H16O4/c1-20-16(14(17)15(18)19,12-8-4-2-5-9-12)13-10-6-3-7-11-13/h2-11,14,17H,1H3,(H,18,19)/t14-/m1/s1
Lösungstyp Unverdünnt
SMILES COC([C@H](O)C(=O)O)(c1ccccc1)c2ccccc2
IUPAC-Name (2S)-2-Hydroxy-3-methoxy-3,3-diphenylpropansäure
Molekulargewicht (g/mol) 272.3
Menge 4 x 25 mg
Formelmasse 272,1049 g/mol