Learn More
(S)-2 -Isobutylsuccinsäure-1-Methylester 95 %, (98 % e.e.), Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10095321 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10095321 250 mg Glasflasche 250 Milligramm
10324742 1 g Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10095321 Lieferant Thermo Scientific Lieferanten-Nr. 362102500
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 04-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 213270-36-1
Summenformel C9H16O4
Molekulargewicht (g/mol) 188.22
MDL-Nummer MFCD01091033
InChI-Schlüssel AJNNFMRCMKGYHA-ZETCQYMHSA-N
Synonym s-3-methoxycarbonyl-5-methylhexanoic acid, s---2-isobutylsuccinic acid 1-methyl ester, 3s-3-methoxycarbonyl-5-methylhexanoic acid, s-2-isobutylsuccinic acid 1-methyl ester, s-2-2-methylpropyl butanedioic acid 1-methyl ester, butanedioic acid,2-2-methylpropyl-, 1-methyl ester, 2s
PubChem CID 2734513
IUPAC-Name (3S)-3-Methoxycarbonyl-5-methylhexansäure
SMILES CC(C)CC(CC(=O)O)C(=O)OC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (S)-2-Isobutylsuccinic acid-1-methyl ester
Namenshinweis 95%, (98% e.e.)
Verpackung Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 188.22
Reinheit (%) 95%,(98% ee)
compliance-icons
Produktidentifikator
  • (S)-2-Isobutylsuccinic acid-1-methyl ester
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
Gefahrenhinweis
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
RUO– Nur für Forschungszwecke