Learn More
(S)-(-)-2-Methyl-2-Propansulfinamid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11446210
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11446210 25 g 25 Gramm
11426210 1 g 1 Gramm
11436210 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11446210 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H27115.14
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 343338-28-3 | C4H11NOS | 121.198 g/mol
(S)-(-)-2-Methyl-2-propanesulfinamide is used in Suzuki reaction. It is also employed as a reagent for synthesizing chiral amines. It acts as a chiral auxiliary used in an asymmetric synthesis of trifluoroethylamines by conversion of trifluoroacetaldehyde to a chiral imine. It is also involved in the transformation of P,N-sulfinyl imine ligands through condensation with aldehydes and ketones, which can undergo iridium-catalyzed asymmetric hydrogenation of olefins. Further, it serves as a reagent for the preparation of chemicals and pharmaceutical intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
(S)-(-)-2-Methyl-2-Propansulfinamid wird in der Suzuki-Reaktion verwendet. Wird auch als Reagenz zur Synthese chiraler Amine verwendet. Dient als chirales Hilfsmittel, das bei einer asymmetrischen Synthese von Trifluorethylamin durch Umwandlung von Trifluoracetaldehyd in ein chirales Imin verwendet wird. Auch an der Transformation von P,N-Sulfinyl-Imin-Liganden durch Kondensation mit Aldehyden und Ketonen beteiligt, die eine iridiumkatalysierte asymmetrische Hydrierung von Olefinen durchlaufen können. Dient darüber hinaus als Reagenz für die Herstellung von Chemikalien und pharmazeutischen Zwischenprodukten.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln. Kühl lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 343338-28-3
Summenformel C4H11NOS
Molekulargewicht (g/mol) 121.198
MDL-Nummer MFCD05861480
InChI-Schlüssel CESUXLKAADQNTB-ZETCQYMHSA-N
Synonym s---2-methyl-2-propanesulfinamide, s-2-methylpropane-2-sulfinamide, s-tert-butanesulfinamide, s---tert-butanesulfinamide, s---t-butylsulfinamide, s---tert-butylsulfinamide, s-2-methyl-2-propanesulfinamide, s-tert-butylsulfinamide, s---t-butylmethylsulfinamide, s-t-butyl sulfinamide
PubChem CID 11355477
IUPAC-Name 2-Methylpropan-2-Sulfinamid
SMILES CC(C)(C)S(=O)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (S)-(-)-2-Methyl-2-propanesulfinamide
Schmelzpunkt 97°C to 101°C
Menge 25 g
Formelmasse 121.2
Reinheit (%) 97%