Learn More
(S)-(+)-2-Methylbuttersäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10308410 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10308410 1 g Glasflasche 1 Gramm
10687382 5 g Glasflasche 5 Gramm
10157793 25 g Glasflasche 25 Gramm
3 options
Artikelnummer. 10308410
Marke: Thermo Scientific Acros 224190010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 1730-91-2 | C5H10O2 | 102.13 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1730-91-2
Summenformel C5H10O2
Molekulargewicht (g/mol) 102.13
MDL-Nummer MFCD00063166
InChI-Schlüssel WLAMNBDJUVNPJU-BYPYZUCNSA-N
Synonym s-+-2-methylbutyric acid, s-2-methylbutanoic acid, s-2-methylbutyric acid, 2s-2-methylbutanoic acid, 2-methylbutyric acid, s, s-+-2-methylbutanoic acid, smb, s-2-methylbutanoate, butanoic acid, 2-methyl-, s, +-2-methylbutanoic acid
PubChem CID 448893
ChEBI CHEBI:38655
IUPAC-Name (2S)-2-Methylbutansäure
SMILES CCC(C)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (S)-(+)-2-Methylbutyric acid
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Farbe Farblos
Dichte 0.9380g/mL
Siedepunkt 78.0°C (15.0 mmHg)
Flammpunkt 73°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3CH2CH(CH3)COOH
Brechungsindex 1.4041 to 1.4061
Menge 1 g
Beilstein 02, 304
Relative Dichte 0.938
Spezifischer Drehzustand +19° (20°C c=neat)
Spezifische Drehung + 19.00
Formelmasse 102.13
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Flüssigkeit