Learn More
(S)-(+)-2-Methylbuttersäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10687382 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 10687382
Marke: Thermo Scientific Acros 224190050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
CAS: 1730-91-2 | C5H10O2 | 102.13 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1730-91-2
Summenformel C5H10O2
Molekulargewicht (g/mol) 102.13
MDL-Nummer MFCD00063166
InChI-Schlüssel WLAMNBDJUVNPJU-BYPYZUCNSA-N
Synonym s-+-2-methylbutyric acid, s-2-methylbutanoic acid, s-2-methylbutyric acid, 2s-2-methylbutanoic acid, 2-methylbutyric acid, s, s-+-2-methylbutanoic acid, smb, s-2-methylbutanoate, butanoic acid, 2-methyl-, s, +-2-methylbutanoic acid
PubChem CID 448893
ChEBI CHEBI:38655
IUPAC-Name (2S)-2-Methylbutansäure
SMILES CCC(C)C(=O)O
Specifikationer
Chemischer Name oder Material (S)-(+)-2-Methylbutyric acid
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Farbe Farblos
Dichte 0.9380g/mL
Siedepunkt 78.0°C (15.0 mmHg)
Flammpunkt 73°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3CH2CH(CH3)COOH
Brechungsindex 1.4041 to 1.4061
Menge 5 g
Beilstein 02, 304
Relative Dichte 0.938
Spezifischer Drehzustand +19° (20°C c=neat)
Spezifische Drehung + 19.00
Formelmasse 102.13
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Flüssigkeit
Visa mer Visa mindre
RUO – Research Use Only
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.