Learn More
(S)-(+)-2-Octanol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11398795
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11398795 1 g 1 Gramm
11308805 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11398795 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L12425.03
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 6169-06-8 | C8H18O | 130.23 g/mol
(S)-(+)-2-Octanol is used as chiral compounds.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
(S)-(+)-2-Octanol wird als chirale Verbindung verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich. (1.12 g/l) bei 25 °C
Hinweise
In einem gut abgedichteten Behälter kühl und trocken lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln. Bei Raumtemperatur lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6169-06-8
MDL-Nummer MFCD00064283
Synonym s-+-2-octanol, s-octan-2-ol, s-2-octanol, 2s-octan-2-ol, d +-2-octanol, d-octan-2-ol, 2s-2-octanol, 2-octanol, 2s, l-2-octanol, 2-octanol s
PubChem CID 2723888
ChEBI CHEBI:37870
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (S)-(+)-2-Octanol
Dichte 0.819
Siedepunkt 179°C to 180°C
Flammpunkt 76°C (169°F)
Geruch Pleasant
Summenformel C8H18O
Brechungsindex 1.426
Menge 1 g
Beilstein 1719323
Merck Index 14,6752
Löslichkeitsinformationen Soluble in water. (1.12g/L) at 25°C
InChI-Schlüssel SJWFXCIHNDVPSH-UHFFFAOYNA-N
Optische Drehung +10° (c=1 in Ethanol)
SMILES CCCCCCC(C)O
IUPAC-Name (2S)-Octan-2-ol
Molekulargewicht (g/mol) 130.23
Formelmasse 130.23
Reinheit (%) 99%