Learn More
(S)-(+)-2-Octylisocyanat, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 15479149
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
Unit Size:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge Unit Size
15479149 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Product Code. 15479149 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. L20245.03
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 21-12-2026
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 745783-87-3 | C9H17NO | 155.241 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Chemischer Name oder Material (S)-(+)-2-Octyl isocyanate
CAS 745783-87-3
Dichte 0.826
Siedepunkt 68°C (5 mmHg)
Summenformel C9H17NO
Brechungsindex 1.423
MDL-Nummer MFCD05664089
Menge 1 g
UN-Nummer UN2206
Empfindlichkeit Moisture sensitive; May form a precipitate
Synonym s-+-2-octyl isocyanate, 2s-2-isocyanatooctane
InChI-Schlüssel FTWPDIQXUDUDPL-VIFPVBQESA-N
SMILES CCCCCCC(C)N=C=O
IUPAC-Name (2S)-2-Isocyanatooctan
Molekulargewicht (g/mol) 155.241
PubChem CID 7018274
Formelmasse 155.24
Reinheit (%) 95%