Learn More
(S)-(+)-2-Phenylpropionsäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11392716
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11392716 1 g 1 Gramm
11302726 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11392716 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L08802.03
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 7782-24-3 | C9H10O2 | 150.177 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7782-24-3
Summenformel C9H10O2
Molekulargewicht (g/mol) 150.177
MDL-Nummer MFCD00063139
InChI-Schlüssel YPGCWEMNNLXISK-ZETCQYMHSA-N
Synonym s-+-2-phenylpropionic acid, s-2-phenylpropanoic acid, 2s-2-phenylpropanoic acid, s-hydratropic acid, +-hydratropic acid, s-2-phenyl-propionic acid, s-alpha-methylbenzeneacetic acid, s-2-phenylpropionic acid, s-+-hydratropic acid, unii-988109nfbc
PubChem CID 2724622
ChEBI CHEBI:48527
IUPAC-Name (2S)-2-Phenylpropansäure
SMILES CC(C1=CC=CC=C1)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (S)-(+)-2-Phenylpropionic acid
Schmelzpunkt 30°C to 34°C
Dichte 1.1
Siedepunkt 264°C to 266°C
Flammpunkt 148°C (298°F)
Brechungsindex 1.523
Menge 1 g
Beilstein 2044507
Optische Drehung +73° (c=1.6 in Chloroform)
Formelmasse 150.18
Reinheit (%) 97%