Learn More
(S)-(-)-2-Pyrrolidinon-5-carbonsäure, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11372577
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11372577 25 g 25 Gramm
11382577 100 g 100 Gramm
11392577 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11372577 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L11711.14
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 98-79-3 | C5H7NO3 | 129.12 g/mol
(S)-(-)-2-Pyrrolidinone-5-carboxylic acid is used as a building block for pharmaceuticals and asymmetric synthesis. It Is also used as a resolving agent for chiral bases and in an efficient synthesis of quinolizidine and indolizidine alkaloids.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
(S)-(-)-2-Pyrrolidinon-5-carbonsäure wird als Baustein für Pharmazeutika und asymmetrische Synthese verwendet. Es wird auch als Trennungsmittel für chirale Basen und in einer effizienten Synthese von Chinolizidin- und Indolizidin-Alkaloiden verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Wasser (10 bis 15 % bei 20 °C), Alkohol, Aceton, Dimethylsulfoxid und Methanol.
Hinweise
Halten Sie den Behälter dicht verschlossen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 98-79-3
Summenformel C5H7NO3
Molekulargewicht (g/mol) 129.12
MDL-Nummer MFCD00005272
InChI-Schlüssel ODHCTXKNWHHXJC-UHFFFAOYNA-N
Synonym l-pyroglutamic acid, pyroglutamic acid, pidolic acid, 5-oxo-l-proline, h-pyr-oh, 5-oxoproline, s-5-oxopyrrolidine-2-carboxylic acid, 2s-5-oxopyrrolidine-2-carboxylic acid, l-5-oxoproline, l-proline, 5-oxo
PubChem CID 7405
ChEBI CHEBI:18183
SMILES OC(=O)C1CCC(=O)N1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (S)-(-)-2-Pyrrolidinone-5-carboxylic acid
Schmelzpunkt 158°C to 162°C
Menge 25 g
Beilstein 82132
Merck Index 14,8001
Löslichkeitsinformationen Soluble in water (10-15% at 20°C),alcohol,acetone,dimethyl sufoxide and methanol.
Optische Drehung −10.5° (c=5 in Water)
IUPAC-Name (2S)-5-Oxopyrrolidin-2-Carbonsäure
Formelmasse 129.12
Reinheit (%) ≥98%