Learn More
(S)-2-[(Tert-butoxycarbonyl)Amino]-5-(dimethylamino)pentanosäure, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10673425
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Verpackung:
Amber Glass Bottle
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10673425 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
10295894 250 mg Bernsteinfarbene Glasflasche 250 Milligramm
10430934 5 g Amber Glass Bottle 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10673425 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. MO08534DA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 04-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 65671-54-7
Summenformel C12H24N2O4
Molekulargewicht (g/mol) 260.334
InChI-Schlüssel HBCLYVIARHJTTL-VIFPVBQESA-N
Synonym s-2-tert-butoxycarbonyl amino-5-dimethylamino pentanoic acid, 2s-2-tert-butoxycarbonyl amino-5-dimethylamino pentanoic acid, s-2-boc-amino-5-dimethylamino pentanoic acid, s-2-tert-butoxycarbonyl amino-5-dimethylami, n∼2∼-tert-butoxycarbonyl-n∼5∼,n∼5∼-dimethyl-l-ornithine, s-2-tert-butoxycarbonylamino-5-dimethylamino pentanoic acid, l-ornithine, n2-1,1-dimethylethoxy carbonyl-n5,n5-dimethyl, 2s-5-dimethylamino-2-tert-butoxy carbonylamino pentanoic acid
PubChem CID 16105709
IUPAC-Name (2S)-5-(Dimethylamino)-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]pentansäure
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NC(CCCN(C)C)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (S)-2-[(tert-Butoxycarbonyl)amino]-5-(dimethylamino)pentanoic acid
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 260.33
Reinheit (%) 97%