Learn More
R&D Systems™ S 2101
Artikelnummer. 18700278
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
50 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
18700278 50 mg 50 Milligramm
18797668 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 18700278 Lieferant R&D Systems™ Lieferanten-Nr. 5714/50
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
A Tocris product, part of R&D Systems. LSD1 inhibitor
S 2101 is a LSD1 inhibitor (IC50 = 990 nM; Ki = 610 nM). Exhibits selectivity for LSD1 over MAO-B and MAO-A (Ki values are 17 and 110 μM, respectively).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (1R,2S)-rel-2-[3,5-Difluoro-2-(phenylmethoxy)phenyl]cycloprpanamine hydrochloride
CAS 1239262-36-2
Menge 50 mg
Produktlinie Tocris
Ziel Histone Demethylase Inhibitors
Summenformel C16H15F2NO.HCl
Formelmasse 311.75
Reinheit >98%