missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

S 23, TRC

Artikelnummer. 30011056
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
25 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
25 Milligramm
5 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30011056 25 mg 25 Milligramm
30005494 10 mg 10 Milligramm
30012350 5 mg 5 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30011056 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCS02000025MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 1010396-29-8
Summenformel C18H13ClF4N2O3
Molekulargewicht (g/mol) 416.75
Synonym (2S)-3-(4-Chloro-3-fluorophenoxy)-N-[4-cyano-3-(trifluoromethyl)phenyl]-2-hydroxy-2-methyl-propanamide
IUPAC-Name (2S)-3-(4-Chlor-3-Fluorophenoxy)-N-[4-Cyano-3-(Trifluormethyl)phenyl]-2-Hydroxy-2-Methylpropanamid
SMILES CC1CCC(N)CC1

Spezifikation

Chemischer Name oder Material S 23
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 25 mg
InChI-Formel InChI=1S/C18H13ClF4N2O3/c1-17(27,9-28-12-4-5-14(19)15(20)7-12)16(26)25-11-3-2-10(8-24)13(6-11)18(21,22)23/h2-7,27H,9H2,1H3,(H,25,26)/t17-/m0/s1
Formelmasse 416.0551
Reinheit (%) >95%
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.