Learn More
S 23, TRC
Artikelnummer. 30012350
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
25 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
25 Milligramm
5 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30012350 5 mg 5 Milligramm
30011056 25 mg 25 Milligramm
30005494 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30012350 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCS0200005MG
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1010396-29-8
Summenformel C18H13ClF4N2O3
Molekulargewicht (g/mol) 416.75
Synonym (2S)-3-(4-Chloro-3-fluorophenoxy)-N-[4-cyano-3-(trifluoromethyl)phenyl]-2-hydroxy-2-methyl-propanamide
IUPAC-Name (2S)-3-(4-Chlor-3-Fluorophenoxy)-N-[4-Cyano-3-(Trifluormethyl)phenyl]-2-Hydroxy-2-Methylpropanamid
SMILES CC1CCC(N)CC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material S 23
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 5 mg
InChI-Formel InChI=1S/C18H13ClF4N2O3/c1-17(27,9-28-12-4-5-14(19)15(20)7-12)16(26)25-11-3-2-10(8-24)13(6-11)18(21,22)23/h2-7,27H,9H2,1H3,(H,25,26)/t17-/m0/s1
Formelmasse 416.0551
Reinheit (%) >95%