Learn More
Tocris Bioscience™ (S)-3,5-DHPG
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-4783133
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
5 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18745936 5 mg 5 Milligramm
18727536 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 18745936 Lieferant Tocris Bioscience™ Lieferanten-Nr. 0805/5
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Selective group I mGlu agonist; active enantiomer of 3,5-DHPG (Cat. No. 0342)
(S)-3,5-DHPG is a selective group I mGlu receptor agonist. (S)-3,5-DHPG regulates the expression of microRNAs in mouse cerebral cortex in vivo. (S)-3,5-DHPG induces a profound depression of synaptic dopamine release in mouse cortico-striatal cells in vitro, and anxiety-like behavior in vivo in mice.
Racemate also available.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 162870-29-3
Summenformel C8H9NO4
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (S)-3, 5-DHPG
Menge 5 mg
Formelmasse 183.16
Reinheit >98%
Molekulargewicht 183.16