Learn More
(S)-(-)-3-Amino-1,2-propanediol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7029296
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11302739
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H26743.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 61278-21-5 | C3H9NO2 | 91.11 g/mol
(S)-(-)-3-Amino-1,2-propanediol is used as a chiral selector ligand, used subsequently for a nucleophilic substitution with the dimethoxytrityl (DMT)-protected
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
(S)-(-)-3-Amino-1,2-Propandiol wird als chiraler Selektorligand verwendet, der anschließend verwendet wird für eine nucleophile Substitution mit dem Dimethoxytrityl (DMT)-geschützten
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Hygroskopisch. Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 61278-21-5
Summenformel C3H9NO2
Molekulargewicht (g/mol) 91.11
MDL-Nummer MFCD00798260
InChI-Schlüssel KQIGMPWTAHJUMN-VKHMYHEASA-N
Synonym s-3-amino-1,2-propanediol, s-3-aminopropane-1,2-diol, s---3-amino-1,2-propanediol, 2s-3-aminopropane-1,2-diol, s---3-amino-1,2-propandiol, 1,2-propanediol, 3-amino-, 2s, ksc496i7p, s-2,3-dihydroxypropylamine, 2s-2,3-dihydroxypropylamine, 2s-3-amino-1,2-propanediol
PubChem CID 440902
ChEBI CHEBI:1456
IUPAC-Name (2S)-3-Aminopropan-1,2-diol
SMILES C(C(CO)O)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (S)-(-)-3-Amino-1,2-propanediol
Schmelzpunkt 54°C to 56°C
Dichte 1.175
Siedepunkt 117°C to 119°C (0.4 mmHg)
Flammpunkt >110°C (230°F)
Brechungsindex 1.483
Menge 1 g
UN-Nummer UN3259
Beilstein 1719122
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Optische Drehung −28° (c=4, 5M HCl)
Formelmasse 91.11
Reinheit (%) 98%