Learn More
(S)-3-Aminopiperidin-2-eins, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | (S)-3-Aminopiperidin-2-one |
| Menge | 500 mg |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |
| Formelmasse | 114.0793 |
| Molekulargewicht | 114.15 |