Learn More
(S)-3-Benzyloxycarbonyl-4-(3-oxobutyl)-5-oxazilidinon, TRC
Artikelnummer. 30345818
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge unitSize
30345818 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Product Code. 30345818 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCB285920100MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Chemischer Name oder Material (S)-3-Benzyloxycarbonyl-4-(3-oxobutyl)-5-oxazilidinone
CAS 89662-51-1
Summenformel C15 H17 N O5
Menge 100 mg
InChI-Formel InChI=1S/C15H17NO5/c1-11(17)7-8-13-14(18)21-10-16(13)15(19)20-9-12-5-3-2-4-6-12/h2-6,13H,7-10H2,1H3/t13-/m0/s1
SMILES CC(=O)CC[C@@H]1N(COC1=O)C(=O)OCc2ccccc2
IUPAC-Name Benzyl-(4S)-5-oxo-4-(3-oxobutyl)-1,3-oxazolidin-3-carboxylat
Molekulargewicht (g/mol) 291.3
Formelmasse 291.1107