Learn More
(S)-3-Boc-Amino-4-phenyl-1-buten, TRC
Artikelnummer. 30337429
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
Packungsgröße:
50 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30337429 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30337429 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB62110550MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 22-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (S)-3-Boc-amino-4-phenyl-1-butene
CAS 107202-43-7
Summenformel C15 H21 N O2
Menge 50 mg
InChI-Formel InChI=1S/C15H21NO2/c1-5-13(11-12-9-7-6-8-10-12)16-14(17)18-15(2,3)4/h5-10,13H,1,11H2,2-4H3,(H,16,17)/t13-/m1/s1
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](Cc1ccccc1)C=C
IUPAC-Name tert-Butyl-N-[(2S)-1-phenylbut-3-en-2-yl]carbamat
Molekulargewicht (g/mol) 247.33
Formelmasse 247.1572