Learn More
(S)-3-(Boc-Amino)-5-Methylhexansäure, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15488717
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
Artikelnummer. Menge unitSize
15488717 250 mg 250 Milligramm
15478717 1 g 1 Gramm
2 options
Artikelnummer. 15488717
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H52173.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 132549-43-0 | C12H23NO4 | 245.32 g/mol
(S)-3-(Boc-amino)-5-methylhexanoic acid is used as building blocks for the synthesis of carba peptides and building block for β-peptides.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
(S)-3-(Boc-amino)-5-Methylhexanosäure wird als Bausteine für die Synthese von “Carbapeptiden” und als Baustein für β-Peptide verwendet.
Löslichkeit
Sehr schwer löslich (1.1 g/l bei 25 °C).
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 132549-43-0
Summenformel C12H23NO4
Molekulargewicht (g/mol) 245.32
MDL-Nummer MFCD02101665
InChI-Schlüssel XRVAMBSTOWHUMM-VIFPVBQESA-N
Synonym boc-l-beta-homoleucine, s-3-tert-butoxycarbonyl amino-5-methylhexanoic acid, boc-beta-homoleu-oh, boc-l-beta-hleu-oh, hexanoic acid, 3-1,1-dimethylethoxy carbonyl amino-5-methyl-, 3s, 3s-3-tert-butoxycarbonyl amino-5-methylhexanoic acid, ambotzbaa6190, boc-leu-c*ch2 oh, pubchem12105, rarechem em wb 0131
PubChem CID 2761526
IUPAC-Name (3S)-5-Methyl-3-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]hexansäure
SMILES CC(C)C[C@@H](CC(O)=O)NC(=O)OC(C)(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (S)-3-(Boc-amino)-5-methylhexanoic acid
Schmelzpunkt 53°C to 55°C
Menge 250 mg
Beilstein 4251252
Löslichkeitsinformationen Very slightly soluble (1.1g/L at 25°C).
Formelmasse 245.32
Reinheit (%) 95%