Learn More
(S)-3-(Boc-amino)-piperidin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15413577
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15413577 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15413577 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H26957.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
(S)-3-(Boc-amino)-piperidin, wird als Zwischenprodukt für Pigmente verwendet. Wird auch als wichtiger Rohstoff und als wichtiges Zwischenprodukt in der organischen Synthese, Pharmazeutika, Agrochemikalien und Farbstoffen verwendet. Diese Chemikalie ist zudem ein hilfreiches Zwischenprodukt bei der Synthese einer Vielzahl chiraler Aminopiperidin-Chinolone als potente Antibiotika gegen resistente Pathogene und von Alkinlpyrimidinamid-Derivaten als oral verfügbare Inhibitoren der Tie-2-Kinase.
Dieses Thermo Scientific Chemicals Produkt gehörte ursprünglich zum Produktportfolio von Alfa Aesar. In einigen Dokumenten und Etikettenangaben wird möglicherweise noch die frühere Marke genannt. Bei Umstellung auf die Marke Thermo Scientific Chemicals wurden die ursprünglichen Alfa Aesar Produkt-/Artikelnummen und SKUs beibehalten.
Anwendungen
(S)-3-(Boc-amino)piperidin wird als Zwischenprodukt für Pigmente verwendet.Wird auch als wichtiger Rohstoff und als wichtiges Zwischenprodukt in der organischen Synthese, Pharmazeutika, Agrochemikalien und Farbstoffen verwendet.Ist auch ein geeignetes Zwischenprodukt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (S)-3-(Boc-amino)piperidine
CAS 216854-23-8
Summenformel C10H20N2O2
MDL-Nummer MFCD03093383
Synonym s-3-boc-aminopiperidine, s-3-n-boc-aminopiperidine, s-tert-butyl piperidin-3-ylcarbamate, s-3-boc-amino piperidine, tert-butyl n-3 s-piperidin-3-yl carbamate
Löslichkeitsinformationen Freely soluble in ethanol.
InChI-Schlüssel WUOQXNWMYLFAHT-UHFFFAOYNA-N
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NC1CCCNC1
IUPAC-Name Tert-butyl N-(piperidin-3-yl)carbamat
Molekulargewicht (g/mol) 200.28
Menge 5 g
PubChem CID 1514171
Formelmasse 200.28
Reinheit (%) 97%