Learn More
(S)-3-(BOC-Amino)piperidin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10371970 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
10371970 1 g 1 Gramm
10704122 5 g 5 Gramm
2 options
Artikelnummer. 10371970
Marke: Thermo Scientific Acros 436530010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 216854-23-8 | C10H20N2O2 | 200.28 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 216854-23-8
Summenformel C10H20N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 200.28
InChI-Schlüssel WUOQXNWMYLFAHT-QMMMGPOBSA-N
Synonym s-3-boc-aminopiperidine, s-3-n-boc-aminopiperidine, s-tert-butyl piperidin-3-ylcarbamate, s-3-boc-amino piperidine, tert-butyl n-3s-piperidin-3-yl carbamate, s-3-tert-butoxycarbonylamino piperidine, tert-butyl s-piperidin-3-ylcarbamate, s-3-n-boc-amino piperidine, s---3-tert-butoxycarbonylaminopiperidine, 3s-3-aminopiperidine, 3-boc protected
PubChem CID 1514171
IUPAC-Name tert-Butyl-N-[(3S)-piperidin-3-yl]carbamat
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NC1CCCNC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (S)-3-(BOC-Amino)piperidine
Schmelzpunkt 104.4°C to 104.5°C
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 200.28
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • (S)-3-(Boc-Amino)piperidine, 97%
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.