Learn More
(S)-3-Boc-Thiazolidin-2-Carboxylsäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15419547
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15419547 5 g 5 Gramm
15429547 250 mg 250 Milligramm
15409547 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15419547 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H52793.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 23-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 891192-95-3 | C9H15NO4S | 233.282 g/mol
(S)-3-Boc-thiazolidine-2-carboxylic acid is used as an organic chemical synthesis intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
(S)-3 -Boc-Thiazolidin-2-Carbonsäure wird als Zwischenprodukt der organischen chemischen Synthese verwendet.
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 891192-95-3
Summenformel C9H15NO4S
Molekulargewicht (g/mol) 233.282
MDL-Nummer MFCD02682342
InChI-Schlüssel HYAXPNDMEODKHI-LURJTMIESA-N
Synonym s-3-boc-2-thiazolidinecarboxylic acid, s-3-tert-butoxycarbonyl thiazolidine-2-carboxylic acid, 2s-3-tert-butoxycarbonyl-1,3-thiazolidine-2-carboxylic acid, 2,3-thiazolidinedicarboxylic acid, 3-1,1-dimethylethyl ester, 2s, s-3-boc-thiazolidine-2-carboxylic acid, n-boc s thiazolidine-2-carboxylic acid, n-boc-s-thiazolidine-2-carboxylic acid, s-thiazolidine-2,3-dicarboxylic acid 3-tert-butyl ester, 2s-3-tert-butoxy carbonyl-1,3-thiazolidine-2-carboxylic acid, 2s-2,3-thiazolidinedicarboxylic acid, 3-1,1-dimethylethyl ester
PubChem CID 14775612
IUPAC-Name (2S)-3-[(2-Methylpropan-2-yl)oxycarbonyl]-1,3-thiazolidin-2-carbonsäure
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CCSC1C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (S)-3-Boc-thiazolidine-2-carboxylic acid
Schmelzpunkt 90°C to 93°C
Menge 5 g
Optische Drehung −47° (c=5 in Methanol)
Formelmasse 233.28
Reinheit (%) 97%