missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

S-(3-Carboxypropyl)-L-cysteine, TRC

Artikelnummer. 30360421
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30360421 100 mg
30350966 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30360421 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC181360100MG

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 30845-11-5
Summenformel C7H13NO4S
Molekulargewicht (g/mol) 207.25
Synonym (R)-4-[(2-Amino-2-carboxyethyl)thio]butanoic Acid, L-4-[(2-Amino-2-carboxyethyl)thio]butyric Acid, 3-(3-Carboxypropylthio)alanine
IUPAC-Name 4-[(2R)-2-amino-2-carboxyethyl]sulfanylbutanoic acid
SMILES C(CC(=O)O)CSC[C@@H](C(=O)O)N

Spezifikation

Chemischer Name oder Material S-(3-Carboxypropyl)-L-cysteine
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
InChI-Formel InChI=1S/C7H13NO4S/c8-5(7(11)12)4-13-3-1-2-6(9)10/h5H,1-4,8H2,(H,9,10)(H,11,12)/t5-/m0/s1
Menge 100 mg
Formelmasse 207.0565
Reinheit (%) >95%
Versandbedingung Room Temperature
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.