Learn More
(S)-(-)-3-Chlor-1-phenyl-1-propanol (> 90 %), TRC
Artikelnummer. 30357710
Change view
Click to view available options
Menge:
2 g
Packungsgröße:
2 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30357710 2 g 2 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30357710 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC3795952G
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Hochreine organischen Moleküle und analytische Standards, stratifiziert weltweit geliefert, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu fördern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (S)-(-)-3-Chloro-1-phenyl-1-propanol
CAS 100306-34-1
Summenformel C9 H11 Cl O
Menge 2 g
Synonym (alphaS)-alpha-(2-Chloroethyl)benzenemethanol, alpha-(2-Chloroethyl)benzenemethanol
InChI-Formel InChI=1S/C9H11ClO/c10-7-6-9(11)8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9,11H,6-7H2/t9-/m0/s1
SMILES [C@@H](CCCl)(O)C1=CC=CC=C1
IUPAC-Name (1S)-3-Chlor-1-Phenylpropan-1-ol
Molekulargewicht (g/mol) 170.64
Formelmasse 170.0498