Learn More
(S)-3-Hexyl-5,6-dihydro-6-undecyl-2H-pyran-2-on, Mikromol™
Codice prodotto. 17982696
Cambia vista
Click to view available options
Menge:
25 mg
Dimensione della confezione:
25 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Menge Dimensione della confezione
17982696 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 17982696 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM1219.040025
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 23-11-2026
Aggiungi al carrello
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
(S)-3-Hexyl-5,6-dihydro-6-undecyl-2H-pyran-2-on
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (S)-3-Hexyl-5,6-dihydro-6-undecyl-2H-pyran-2-one
CAS 130676-64-1
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile (S)-3-Hexyl-5,6-dihydro-6-undecyl-2H-pyran-2-one
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C22 H40 O2
Zertifizierung/Konformität ISO 17025
Synonym (S)-3-Hexyl-5,6-dihydro-6-undecyl-2H-pyran-2-one (9CI)
InChI-Formel InChI=1S/C22H40O2/c1-3-5-7-9-10-11-12-13-15-17-21-19-18-20(22(23)24-21)16-14-8-6-4-2/h18,21H,3-17,19H2,1-2H3/t21-/m0/s1
SMILES CCCCCCCCCCC[C@H]1CC=C(CCCCCC)C(=O)O1
IUPAC-Name (2S)-5-Hexyl-2-undecyl-2,3-dihydropyran-6-on
Molekulargewicht (g/mol) 336.55
Menge 25 mg
Formelmasse 336,3028 g/mol