Learn More
(S)-3-Hydroxy-2-methylpropansäure-d3-Natriumsalz, TRC
Artikelnummer. 30407313
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
Packungsgröße:
5 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30407313 5 mg 5 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 30407313 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCH9972915MG
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (S)-3-Hydroxy-2-methylpropanoic Acid-d3 sodium salt
CAS 2514847-30-2
Summenformel C4H4D3NaO3
Menge 5 mg
InChI-Formel InChI=1S/C4H8O3.Na/c1-3(2-5)4(6)7;/h3,5H,2H2,1H3,(H,6,7);/q;+1/p-1/t3-;/m0./s1/i1D3;
SMILES O=C(O[Na])[C@@H](C([2H])([2H])[2H])CO
IUPAC-Name Natrium-(S)-2-(Hydroxymethyl)propanoat-3,3,3-d3
Molekulargewicht (g/mol) 129.1
Formelmasse 129.05