Learn More
(S)-3-Hydroxy-2-methylpropansäure-d3-Natriumsalz, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | (S)-3-Hydroxy-2-methylpropanoic Acid-d3 sodium salt |
| CAS | 2514847-30-2 |
| Summenformel | C4H4D3NaO3 |
| Menge | 10 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C4H8O3.Na/c1-3(2-5)4(6)7;/h3,5H,2H2,1H3,(H,6,7);/q;+1/p-1/t3-;/m0./s1/i1D3; |
| SMILES | O=C(O[Na])[C@@H](C([2H])([2H])[2H])CO |
| IUPAC-Name | Natrium-(S)-2-(Hydroxymethyl)propanoat-3,3,3-d3 |
| Molekulargewicht (g/mol) | 129.1 |
| Formelmasse | 129.05 |