Learn More
(S)-(-)-3-Hydroxypyrrolidin, 99 %, ee 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11348856
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11348856 1 g 1 Gramm
11368856 250 mg -
11358856 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11348856 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L19498.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 100243-39-8 | C4H10NO | 88.13 g/mol
(S)-(-)-3-Hydroxypyrrolidine is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals agrochemicals and dyestuff fields.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
(S)-(-)-3-Hydroxypyrrolidin ist ein wichtiger Rohstoff und Zwischenprodukt für die organische Synthese, Pharmazie, Agrochemie und Farbstoffindustrie.
Löslichkeit
Vollständig mit Wasser mischbar.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln. Es ist hygroskopisch und luftempfindlich.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 100243-39-8
Summenformel C4H10NO
Molekulargewicht (g/mol) 88.13
MDL-Nummer MFCD00192426
InChI-Schlüssel JHHZLHWJQPUNKB-BYPYZUCNSA-O
Synonym s-pyrrolidin-3-ol, s-3-hydroxypyrrolidine, 3s-pyrrolidin-3-ol, s-3-pyrrolidinol, s---3-pyrrolidinol, 3-pyrrolidinol, 3s, 3s-3-pyrrolidinol, 3s-3-hydroxypyrrolidine, s-3-hydroxy-pyrrolidine, s---3-hydroxypyrrolidine
PubChem CID 2733874
SMILES O[C@H]1CC[NH2+]C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (S)-(-)-3-Hydroxypyrrolidine
Schmelzpunkt 15°C
Dichte 1.048
Siedepunkt 108°C to 110°C (8 mmHg)
Flammpunkt >110°C (230°F)
Hinweise zum Prozentgehalt ee 99 %
Brechungsindex 1.49
Menge 1 g
Beilstein 4652606
Empfindlichkeit Air sensitive; Hygroscopic
Löslichkeitsinformationen Fully miscible in water.
Optische Drehung −6.5° (c=3.5 in Methanol)
IUPAC-Name (3S)-Pyrrolidin-3-ol
Formelmasse 87.12
Reinheit (%) 99%