Learn More
(S)-3-Hydroxypyrrolidinhydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30400120
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 g
Packungsgröße:
50 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30400120 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30400120 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCH95029050G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 04-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (S)-3-Hydroxypyrrolidine Hydrochloride
CAS 122536-94-1
Summenformel C4H9NO . (HCl)
Menge 50 g
Synonym (3S)-3-Hydroxypyrrolidine Hydrochloride, (3S)-3-Pyrrolidinol Hydrochloride, (3S)-Pyrrolidin-3-ol Hydrochloride, (S)-3-Hydroxypyrrolidine Hydrochloride, (S)-3-Pyrrolidinol Hydrochloride, 3(S)-Hydroxypyrrolidine Hydrochloride
InChI-Formel InChI=1S/C4H9NO.ClH/c6-4-1-2-5-3-4;/h4-6H,1-3H2;1H/t4-;/m0./s1
SMILES Cl.O[C@H]1CCNC1
IUPAC-Name (3S)-pyrrolidin-3-ol;Hydrochlorid
Molekulargewicht (g/mol) 123.58
Formelmasse 123.0451