Learn More
(S)-(+)-3-Methyl-2-Butanol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11337426
Click to view available options
Menge:
100 mg
500 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
500 Milligramm
Artikelnummer. 11337426
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L09431.MC
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 1517-66-4 | C5H12O | 88.15 g/mol
It is an pharmaceutical and organic intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es ist ein pharmazeutisches und organisches Zwischenprodukt.
Löslichkeit
Löslich in Alkohol. Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Kühl und trocken lagern. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln. Belüftung sicherstellen. Vor elektrostatischen Aufladungen schützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1517-66-4
Summenformel C5H12O
Molekulargewicht (g/mol) 88.15
MDL-Nummer MFCD00064271
InChI-Schlüssel MXLMTQWGSQIYOW-UHFFFAOYNA-N
Synonym s-+-3-methyl-2-butanol, 2s-3-methylbutan-2-ol, 2-butanol, 3-methyl-, 2s, +-3-methyl-2-butanol, 3-methyl-2-butanol #, s-3-methyl-2-butanol, s-3-methyl-butan-2-ol, unii-2nk7o363q6 component, unii-93ff0f303r component
PubChem CID 6999784
IUPAC-Name (2S)-3-Methylbutan-2-ol
SMILES CC(C)C(C)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (S)-(+)-3-Methyl-2-butanol
Dichte 0.81
Siedepunkt 112°C
Flammpunkt 26°C (78°F)
Brechungsindex 1.409
Menge 100 mg
UN-Nummer UN1105
Beilstein 1718801
Löslichkeitsinformationen Soluble in alcohol. Insoluble in water.
Optische Drehung +5° (Neat)
Formelmasse 88.15
Reinheit (%) 99%