Learn More
(S)-3-Methylmorpholinhydrochlorid, 97 %, Acros Organics™
Artikelnummer. 15595926 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15595926 1 g 1 Gramm
15505936 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15595926 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 456820010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 1022094-03-6
Summenformel C5H11NO·ClH
Molekulargewicht (g/mol) 137.61
InChI-Schlüssel MSOCQCWIEBVSLF-JEDNCBNOSA-N
Synonym s-3-methylmorpholine hydrochloride, s-3-methylmorpholine hcl, 3s-3-methylmorpholine hydrochloride, s-3-methyl-morpholine hydrochloride, s-3-methyl morpholine hydrochloride, c5h11no.clh, s-3-methylmorpholinehydrochloride, s-3-methylmorpholin hydrochloride, 3s-3-methylmorpholine-hydrogen chloride 1/1
PubChem CID 53486469
IUPAC-Name (3S)-3-Methylmorpholin;Hydrochlorid
SMILES CC1COCCN1.Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (S)-3-Methylmorpholine hydrochloride
Schmelzpunkt 121.0°C to 124.0°C
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 96.0 to max. 104% min. (Argentometry)
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 137.61
Reinheit (%) 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • (S)-3-Methylmorpholine hydrochloride, 97%
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.