Learn More
(S)-4 -(4-Aminobenzyl)-2-oxazolidinon, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15472438
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
15472438 1 g 1 Gramm
15482438 5 g 5 Gramm
15492438 25 g 25 Gramm
3 options
Artikelnummer. 15472438
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H56017.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
(S)-4-(4-Aminobenzyl)-2-(1 H)-oxazolidinon ist ein Zwischenprodukt von Zolmitriptan (sc-220415), das als neuartiger Inhibitor des Cytochrom-P-450 Enzyms Aromatase fungiert.
Löslichkeit
Löslich in Dimethylsulfoxid und Methanol.
Hinweise
Lagerung bei -20 °C. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln. Behälter dicht verschlossen lassen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 152305-23-2
Summenformel C10H12N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 192.218
MDL-Nummer MFCD03411476
InChI-Schlüssel WNAVSKJKDPLWBD-VIFPVBQESA-N
Synonym s-4-4-aminobenzyl oxazolidin-2-one, s-4-4-aminobenzyl-2-oxazolidinone, s-4-4-aminobenzyl-2 1h-oxazolidinone, s-4-4-aminobenzyl-1,3-oxazolidin-2-one, s-4-4-amino-benzyl-oxazolidine-2-one, 4s-4-4-aminophenyl methyl-1,3-oxazolidin-2-one, 2-oxazolidinone, 4-4-aminophenyl methyl-, 4s, s-4-4-aminobenzyl-1,3-oxozolidin-2-one, 4s-4-4-aminophenyl methyl-2-oxazolidinone, s-4-4'-aminobenzyl-1,3-oxazolidin-2-one
PubChem CID 7099156
IUPAC-Name (4S)-4-[(4-Aminophenyl)methyl]-1,3-oxazolidin-2-on
SMILES C1C(NC(=O)O1)CC2=CC=C(C=C2)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (S)-4-(4-Aminobenzyl)-2-oxazolidinone
Schmelzpunkt 107°C to 111°C
Menge 1 g
Löslichkeitsinformationen Soluble in dimethyl sulfoxide and methanol.
Formelmasse 192.22
Reinheit (%) 97%