Learn More
(S)-4-Amino-2-(Boc-Amino)buttersäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15488958
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15488958 5 g 5 Gramm
15498958 250 mg 250 Milligramm
15478958 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15488958 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H62450.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 18-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 25691-37-6 | C9H18N2O4 | 218.253 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 25691-37-6
Summenformel C9H18N2O4
Molekulargewicht (g/mol) 218.253
MDL-Nummer MFCD00236841
InChI-Schlüssel MDCPCLPRWLKUIQ-LURJTMIESA-N
Synonym boc-l-2,4-diaminobutyric acid, boc-dab-oh, s-4-amino-2-tert-butoxycarbonyl amino butanoic acid, s-4-amino-2-tert-butoxycarbonylamino butanoic acid, n2-boc-s-2,4-diamino-butanoic acid, s-4-amino-2-boc-amino butyric acid, 2s-4-amino-2-tert-butoxycarbonyl amino butanoic acid, n-boc-s-2,4-diamino-butanoic acid, butanoic acid, 4-amino-2-1,1-dimethylethoxy carbonyl amino-, 2s, s-4-amino-2-tert-butoxycarbonylamino butyric acid
PubChem CID 7019666
IUPAC-Name (2S)-4-Amino-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]butansäure
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NC(CCN)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (S)-4-Amino-2-(Boc-amino)butyric acid
Farbe Weiß
Menge 5 g
Beilstein 4745487
Formelmasse 218.25
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Pulver