missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

(S)-4-Benzyl-3-propionyl-2-oxazolidinon, TRC

Artikelnummer. 30343750
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30343750 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30343750 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB2886505G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Chemischer Name oder Material (S)-4-Benzyl-3-propionyl-2-oxazolidinone
CAS 101711-78-8
Summenformel C13H15NO3
Menge 5 g
Synonym (4S)-3-(1-Oxopropyl)-4-(phenylmethyl)-2-oxazolidinone, (+)-4-Benzyl-3-propionyl-2-oxazolidinone, (4S)-4-Benzyl-3-propanoyloxazolidin-2-one, (4S)-4-Benzyl-3-propionyl-1,3-oxazolidin-2-one, (S)-N-Propionyl-4-benzyl-1,3-oxazolidin-2-one, 3-[1-Oxopropyl]-4(S)-(phenylmethyl)-2-oxazolidinone
InChI-Formel InChI=1S/C13H15NO3/c1-2-12(15)14-11(9-17-13(14)16)8-10-6-4-3-5-7-10/h3-7,11H,2,8-9H2,1H3/t11-/m0/s1
SMILES CCC(=O)N1[C@@H](Cc2ccccc2)COC1=O
IUPAC-Name (4S)-4-Benzyl-3-propanoyl-1,3-oxazolidin-2-on
Molekulargewicht (g/mol) 233.26
Formelmasse 233.1052
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.