Learn More
S-(5'-Adenosyl)-L-Homocystein, TRC
Artikelnummer. 17932755
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
100 Milligramm
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17932755 10 mg 10 Milligramm
17911975 100 mg 100 Milligramm
17900525 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17932755 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA29150010MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 979-92-0
Summenformel C14 H20 N6 O5 S
Synonym S-(5'-Deoxyadenosin-5'-yl)-L-Homocystein∣, L-5'-S-(3-Amino-3-Carboxypropyl)-5'-Thioadenosin∣, Adenosyl-L-Homocystein∣, Adenosylhomocystein∣, L-S-Adenosylhomocystein∣, S-Adenosyl-L-Homocystein∣, S-Adenosylhomocystein;
Spezifikation
Format Unverdünnt
Molekulargewicht 384.41
Versandbedingung Raumtemperatur
Reinheit >95% (HPLC)
Menge 10 mg
Chemischer Name oder Material S-Adenosyl-L-Homocystein