Learn More
(S)-(-)-5-Hydroxymethyl-2(5H)-furanon, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | (S)-(-)-5-hydroxymethyl-2(5H)-furanone |
| CAS | 78508-96-0 |
| Summenformel | C5H6O3 |
| Menge | 50 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C5H6O3/c6-3-4-1-2-5(7)8-4/h1-2,4,6H,3H2/t4-/m0/s1 |
| SMILES | C1=CC(=O)O[C@@H]1CO |
| IUPAC-Name | (2S)-2-(Hydroxymethyl)-2H-furan-5-on |
| Molekulargewicht (g/mol) | 114.1 |
| Formelmasse | 114.0317 |