Learn More
(S)-(+)-5-Hydroxymethyl-2-pyrrolidinon, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-3758200 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10783521 1 g Glasflasche 1 Gramm
10667304 5 g Glasflasche 5 Gramm
2 options
Artikelnummer. 10783521
Marke: Thermo Scientific Acros 303140010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 17342-08-4 | C5H9NO2 | 115.13 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 17342-08-4
Summenformel C5H9NO2
Molekulargewicht (g/mol) 115.13
MDL-Nummer MFCD00077792
InChI-Schlüssel HOBJEFOCIRXQKH-BYPYZUCNSA-N
Synonym l-pyroglutaminol, s-+-5-hydroxymethyl-2-pyrrolidinone, 5s-5-hydroxymethyl pyrrolidin-2-one, s-5-hydroxymethyl pyrrolidin-2-one, s-5-hydroxymethyl-2-pyrrolidinone, 2-pyrrolidinone, 5-hydroxymethyl-, 5s, s-pyroglutaminol, l-pyroglutamol, pubchem13847
PubChem CID 643511
IUPAC-Name (5S)-5-(Hydroxymethyl)Pyrrolidin-2-on
SMILES C1CC(=O)NC1CO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (S)-(+)-5-Hydroxymethyl-2-pyrrolidinone
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 78°C to 86°C
Farbe Weiß bis gelb
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Spezifischer Drehzustand +30° (20°C c=2,C2H5OH)
Spezifische Drehung + 30
Formelmasse 115.13
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Kristallines Pulver oder Kristalle