Learn More
(S)-(+)-5-(Hydroxymethyl)-2-pyrrolidinon, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11456850
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11456850 5 g 5 Gramm
11374975 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11456850 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L18359.06
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    132.60 €
    113.65 € / 5 Gramm
    Sparen 18.95 €
    14% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 28-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 17342-08-4 | C5H9NO2 | 115.132 g/mol
(S)-(+)-5-(Hydroxymethyl)-2-pyrrolidinone serves as a building block in the synthesis of (R)- and (S)-diaminovaleric acids1 and of 5-azasemicorrin bidentate nitrogen ligands for enantioselective catalysis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
(S)-(+)-5-(Hydroxymethyl)-2-pyrrolidinon dient als Baustein bei der Synthese von (R)- und (S)-Diaminovaleriansäuren1 und von 5-Azasemicorrin-bidentate Stickstoff-Liganden für die enantioselektive Katalyse.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 17342-08-4
Summenformel C5H9NO2
Molekulargewicht (g/mol) 115.132
MDL-Nummer MFCD00077792
InChI-Schlüssel HOBJEFOCIRXQKH-BYPYZUCNSA-N
Synonym l-pyroglutaminol, s-+-5-hydroxymethyl-2-pyrrolidinone, 5s-5-hydroxymethyl pyrrolidin-2-one, s-5-hydroxymethyl pyrrolidin-2-one, s-5-hydroxymethyl-2-pyrrolidinone, 2-pyrrolidinone, 5-hydroxymethyl-, 5s, s-pyroglutaminol, l-pyroglutamol, pubchem13847
PubChem CID 643511
IUPAC-Name (5S)-5-(Hydroxymethyl)Pyrrolidin-2-on
SMILES C1CC(=O)NC1CO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (S)-(+)-5-(Hydroxymethyl)-2-pyrrolidinone
Schmelzpunkt 78°C to 82°C
Siedepunkt 147°C to 149°C (0.06 mmHg)
Menge 5 g
Beilstein 4657914
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Optische Drehung +30° (c=2 in Ethanol)
Formelmasse 115.13
Reinheit (%) 98%