Learn More
(S)-(-)-6-Methyl-5-Hepten-2-ol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Tekniske data
Tekniske data
| Chemischer Name oder Material | (S)-(+)-6-Methyl-5-hepten-2-ol |
| Dichte | 0.844 |
| Siedepunkt | 78°C to 80°C (15 mmHg) |
| Flammpunkt | 67°C (152°F) |
| Brechungsindex | 1.448 |
| Menge | 250 mg |
| Beilstein | 1720071 |
| Optische Drehung | +18° (Neat) |
| Formelmasse | 128.22 |
| Reinheit (%) | 99% |
RUO – Research Use Only
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion