missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

(S)-(-)-6-Methyl-5-Hepten-2-ol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals

Artikelnummer. p-7047350
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 11309545

Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L18884.MD

Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

CAS: 58917-26-3 | C8H16O | 128.215 g/mol

Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 58917-26-3
Summenformel C8H16O
Molekulargewicht (g/mol) 128.215
MDL-Nummer MFCD03093080
InChI-Schlüssel OHEFFKYYKJVVOX-QMMMGPOBSA-N
Synonym s-sulcatol, s-6-methylhept-5-en-2-ol, 2s-6-methylhept-5-en-2-ol, 2s-6-methyl-5-hepten-2-ol, s-+-6-methyl-5-hepten-2-ol, 6-methyl-5-hepten-2s-ol, 5-hepten-2-ol, 6-methyl-, 2s, +-sulcatol, s-6-methyl-hept-5-en-2-ol
PubChem CID 6971127
IUPAC-Name (2S)-6-Methylhept-5-en-2-ol
SMILES CC(CCC=C(C)C)O

Spezifikation

Chemischer Name oder Material (S)-(+)-6-Methyl-5-hepten-2-ol
Dichte 0.844
Siedepunkt 78°C to 80°C (15 mmHg)
Flammpunkt 67°C (152°F)
Brechungsindex 1.448
Menge 250 mg
Beilstein 1720071
Optische Drehung +18° (Neat)
Formelmasse 128.22
Reinheit (%) 99%

RUO – Research Use Only

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt