Learn More
(S)-7-Hydroxy Efavirenz, TRC
Artikelnummer. 30395275
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mg
2.5 mg
10 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30395275 10 mg
30393154 1 mg
30393903 2.5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30395275 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCH80534510MG
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 252343-24-1
Summenformel C14H9ClF3NO3
Molekulargewicht (g/mol) 331.67
Synonym (4S)-6-Chloro-4-(2-cyclopropylethynyl)-1,4-dihydro-7-hydroxy-4-(trifluoromethyl)-2H-3,1-benzoxazin-2-one
IUPAC-Name (4S)-6-Chlor-4-(2-Cyclopropylethynyl)-7-Hydroxy-4-(Trifluormethyl)-1H-3,1-Benzoxazin-2-One
SMILES Oc1cc2NC(=O)O[C@@](C#CC3CC3)(c2cc1Cl)C(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (S)-7-Hydroxy Efavirenz
Menge 10 mg
InChI-Formel InChI=1S/C14H9ClF3NO3/c15-9-5-8-10(6-11(9)20)19-12(21)22-13(8,14(16,17)18)4-3-7-1-2-7/h5-7,20H,1-2H2,(H,19,21)/t13-/m0/s1
Formelmasse 331.0223