Learn More
(S)-8,14-Dihydroxy Efavirenz, TRC
Artikelnummer. 30380081
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mg
5 mg
10 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30380081 10 mg
30369237 1 mg
30374564 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30380081 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD46824010MG
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 252343-27-4
Summenformel C14H9ClF3NO4
Molekulargewicht (g/mol) 347.67
Synonym (S)-6-chloro-8-hydroxy-4-((1-hydroxycyclopropyl)ethynyl)-4-(trifluoromethyl)-1H-benzo[d][1,3]oxazin-2(4H)-one
SMILES Oc1cc(Cl)cc2c1NC(=O)O[C@]2(C#CC3(O)CC3)C(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (S)-8,14-Dihydroxy Efavirenz
Menge 10 mg
InChI-Formel InChI=1S/C14H9ClF3NO4/c15-7-5-8-10(9(20)6-7)19-11(21)23-13(8,14(16,17)18)4-3-12(22)1-2-12/h5-6,20,22H,1-2H2,(H,19,21)/t13-/m0/s1
Formelmasse 347.0172