Learn More
S-Acetylthiocholinjodid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | S-Acetylthiocholine iodide |
| Schmelzpunkt | 205°C to 209°C |
| Menge | 1 g |
| UN-Nummer | UN2811 |
| Beilstein | 3916578 |
| Empfindlichkeit | Hygroskopisch; lichtempfindlich |
| Formelmasse | 289.18 |
| Reinheit (%) | 98% |