Learn More
(S)-(+)-Alpha-Methoxyphenylessigsäure, TRC
Artikelnummer. 30482808
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30482808 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30482808 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM2657755G
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (S)-(+)-a-Methoxyphenylacetic Acid
CAS 26164-26-1
Summenformel C9 H10 O3
Menge 5 g
Synonym Benzeneacetic acid','α-methoxy-','(αS)-, Acetic acid','methoxyphenyl-','(S)- (8CI), Benzeneacetic acid','α-methoxy-','(S)-, (αS)-α-Methoxybenzeneacetic acid, (+)-2-Methoxy-2-phenylacetic acid, (+)-2-Methoxyphenylacetic acid, (+)-Methoxyphenylacetic acid, (+)-α-Methoxyphenylacetic acid, (2S)-2-Methoxy-2-phenylacetic acid, (2S)-O-Methylmandelic acid, (S)-(+)-2-Methoxy-2-phenylacetic acid, (S)-(+)-Methoxyphenylacetic acid, (S)-(+)-O-Methylmandelic acid, (S)-(+)-α-Methoxyphenylacetic acid, (S)-2-Methoxy-2-(phenyl)ethanoic acid, (S)-2-Methoxy-2-phenylacetic acid, (S)-2-Methoxyphenylacetic acid, (S)-Methoxyphenylacetic acid, (S)-O-Methylmandelic acid, (S)-α-Methoxy-α-phenylacetic acid, (S)-α-Methoxybenzeneacetic acid, (S)-α-Methoxybenzeneethanoic acid, (S)-α-Methoxyphenylacetic acid, L-α-Methoxyphenylacetic acid
InChI-Formel InChI=1S/C9H10O3/c1-12-8(9(10)11)7-5-3-2-4-6-7/h2-6,8H,1H3,(H,10,11)/t8-/m0/s1
SMILES CO[C@H](C(=O)O)c1ccccc1
IUPAC-Name (2S)-2-Methoxy-2-Phenylessigsäure
Molekulargewicht (g/mol) 166.17
Formelmasse 166.063