Learn More
(S)-α-Methylasparaginsäure, 98 %, 98 % e.e., Thermo Scientific™™
Artikelnummer. 11945351 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
100 mg
500 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
500 Milligramm
Artikelnummer. 11945351
Marke: Thermo Scientific Acros 290131000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3227-17-6
Summenformel C5H8NO4
Molekulargewicht (g/mol) 146.12
MDL-Nummer MFCD00145254
InChI-Schlüssel CWAYDJFPMMUKOI-YFKPBYRVSA-M
Synonym alpha-methyl-l-asp, 2-methyl-l-aspartic acid, s-+-2-amino-2-methylbutanedioic acid, 2s-2-amino-2-methylbutanedioic acid, alpha-methylaspartic acid, aspartic acid, 2-methyl, ambotzhaa7550, a-methyl-l-asp, alpha-methyl aspartic acid, h-a-me-asp-oh
PubChem CID 2724884
SMILES C[C@]([NH3+])(CC([O-])=O)C([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (S)-α-Methylaspartic acid
Namenshinweis 99%
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Farbe Weiß
Enantiomerenüberschuss 98.0% min. (HPLC)
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 98%
Strukturformel HOOCC(CH3)nH2CH2COOH
Menge 100 mg
Spezifische Drehung +46° to +54° (20°C, 589nm) (c=0.14 in water)
IUPAC-Name (2S)-2-azaniumyl-2-methylbutanedioate
Formelmasse 147.13
Reinheit (%) ≥97.5%
Physikalische Form Fine Crystalline Powder or Powder
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Produktidentifikator
  • (S)-alpha-Methylaspartic acid