Learn More
(S)-α-Methylleucin, 98 %, 98 % ee, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11985371 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11985371 100 mg 100 Milligramm
1 options
Artikelnummer. 11985371
Marke: Thermo Scientific Acros 441261000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (S)-α-Methylleucine
Namenshinweis 98% ee
CAS 105743-53-1
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt >237°C
Farbe Weiß bis gelb
Enantiomerenüberschuss 98.0% min.
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5 to 102.5%
Summenformel C7H15NO2
MDL-Nummer MFCD01716279
Menge 100 mg
Spezifische Drehung 35
Synonym 2-methylleucine, l-leucine, 2-methyl, s-2-amino-2,4-dimethylpentanoic acid, h-alpha-me-leu-oh, h-alpha-me-l-leu-oh, 2s-2-amino-2,4-dimethylpentanoic acid, s-alpha-methylleucine, 2ml, a-methylleucine, ambotzhaa5400
InChI-Schlüssel ARSWQPLPYROOBG-JLDDOWRYNA-N
SMILES CC(C)C[C@](C)(N)C(O)=O
IUPAC-Name (2S)-2-Amino-2,4-dimethylpentansäure
Molekulargewicht (g/mol) 145.20
PubChem CID 446181
Formelmasse 145.2
Reinheit (%) 98%,98% ee
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Produktidentifikator
  • (S)-alpha-Methylleucine