Learn More
(S)-(+)-α-(Trifluormethyl)benzylalkohol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10765642 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10765642 1 g Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10765642 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 428180010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (S)-(+)-α-(Trifluoromethyl)benzyl alcohol
CAS 340-06-7
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 1.3000g/mL
Siedepunkt 127°C
Flammpunkt 84°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Summenformel C8H7F3O
Strukturformel C6H5CH(OH)CF3
Brechungsindex 1.4610 to 1.4630 (20°C, 589nm)
MDL-Nummer MFCD00077845
Menge 1 g
Relative Dichte 1.3
Spezifische Drehung +30° to +33° (20°C, 589nm) (C= neat)
Synonym s-+-alpha-trifluoromethyl benzyl alcohol, s-2,2,2-trifluoro-1-phenylethanol, 1s-2,2,2-trifluoro-1-phenylethan-1-ol, 1s-2,2,2-trifluoro-1-phenylethanol, s-1-phenyl-2,2,2-trifluoroethanol, s-+-1-phenyl-2,2,2-trifluoroethanol, pubchem15591, s-1-phenyltrifluoroethanol, s-a-trifluoromethyl benzyl alcohol, 1s-1-phenyl-2,2,2-trifluoroethanol
InChI-Schlüssel VNOMEAQPOMDWSR-ZETCQYMHSA-N
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(C(F)(F)F)O
IUPAC-Name (1S)-2,2,2-Trifluor-1-Phenylethanol
Molekulargewicht (g/mol) 176.14
PubChem CID 1472401
Formelmasse 176.14
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • (S)-(+)-alpha-(Trifluoromethyl)benzyl alcohol
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.