Learn More
(S)-(-)-Azetidin-2-Carbonsäure, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | (S)-(-)-Azetidine-2-carboxylic acid |
| Schmelzpunkt | ∽217°C (decomposition) |
| Menge | 250 mg |
| Beilstein | 80678 |
| Merck Index | 14,908 |
| Optische Drehung | −123° (c=4 in H2O) |
| Formelmasse | 101.11 |
| Reinheit (%) | 99% |