Learn More
S-Benzyl-L-Cystein, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11332567
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11332567 25 g 25 Gramm
11322567 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11332567 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L11666.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3054-01-1
MDL-Nummer MFCD00002613
Spezifikation
Chemischer Name oder Material S-Benzyl-L-cysteine
Schmelzpunkt ∽214°C (decomposition)
Summenformel C7H12O4
Beilstein 1879358
Synonym 3-methyladipic acid, hexanedioic acid, 3-methyl, +-3-methyladipic acid, beta-methyl-adipic acid, 3-methyl-hexanedioic acid, 3-methyl adipic acid, 3-methyl-adipic acid, acmc-20ah5v, acmc-1cr8a, hexanedioic acid,3-methyl
InChI-Schlüssel SYEOWUNSTUDKGM-UHFFFAOYNA-N
SMILES CC(CCC(=O)O)CC(=O)O
IUPAC-Name 3-Methylhexanidsäure
Molekulargewicht (g/mol) 160.17
Menge 25 g
PubChem CID 12292
ChEBI CHEBI:68503
Formelmasse 211.28
Optische Drehung +28° (c=1.5 in 1N NaOH)
Reinheit (%) 99%